Imprimer
Éprouvette graduée, forme allongée, classe B
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
646941 647941 648941 649941 650941 651941 652941 653941
612-2426EA 3.3 EUR
612-2426 612-2427 612-2428 612-2429 612-4354 612-4355 612-4356 612-4357
Éprouvette graduée, forme allongée, classe B
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP, translucide, forme allongée, classe B.
  • Calibrée pour « Entrée »
  • Base hexagonale, trait de jauge sur les principaux points
  • Des contraintes thermiques jusqu'à +80 °C ne signifient pas que le seuil de tolérance soit dépassé en permanence
Certifications: DIN 12681 B/ISO 6706