Imprimer
Microplaques, 96 et 384 puits, UV Star®
Fournisseur: Greiner bio-one
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UV Star®
736-0153EA 1540 EUR
736-0153 738-0513 736-0231 GREI655809_40
Microplaques, 96 et 384 puits, UV Star®
Microplaques Microplaques HTS
These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
  • Plaques transparentes avec fond μClear®
  • Fenêtre optique jusqu'à 230 nm, idéale pour les déterminations d'acides nucléiques à 260 nm/280 nm et pour les mesures de la concentration de protéines à 280 nm
Les microplaques en PS standard conviennent en partie aux mesures de la transmission UV. En effet, le PS absorbe les UV, en particulier sur la gamme de longueurs d'onde courtes (<320 nm). Les microplaques μClear® avec une base en film de PS mince présentent un bruit de fond nettement inférieur et sont utilisables jusqu'à 340 nm. La technologie de processus μClear® a été adaptée afin de produire des microplaques qui étendent la plage de transmission jusqu'à 230 nm. Pour la détermination des concentrations d'acides nucléiques et de protéines à 260 nm ou 280 nm sans effet de fond, les microplaques UV Star® constituent une alternative idéale aux cuvettes ou plaques en verre de quartz.
Informations de livraison: Supplied without lids.