Imprimer
Barrettes de bouchons pour plaques de stockage
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-4922EA 62.1 EUR
732-4922
Barrettes de bouchons pour plaques de stockage
Scellés Microplaque Sceaux
Barrettes de 8 bouchons pour la fermeture de plaques de stockage et tubes sur portoirs. Les bandes sont compatibles avec les microplaques, les plaques de stockage 0,8 ml, les plaques de stockage puits rond 1,2 ml et la gamme de tubes sur portoirs 1,2 ml.
  • Chaque capuchon est numéroté individuellement
  • Scellement simultané de 8 puits
  • Languettes aux extrémités pour un retrait facile
  • Profil bas pour une augmentation du volume des puits