Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (24)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
tapis-de-scellage-pour-microplaques
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Conçus pour réduire l'évaporation pendant le cyclage des plaques 96 puits. Tapis en silicone transparents : s'adaptent à la plupart des marq...
Marques :  VWR Collection
Description:   Microplaque, tapis de scellage, MicroMat CLR, Silicone, Tapis de scellage (couvercle de bloc), 96 puits ronds, Ø 7 mm, pré-percé, Non stérile
Marques :  VWR Collection
Description:   Film de 50 µm en polyoléfine avec adhésif encapsulé de 50 µm en silicone inerte. Convient particulièrement aux applications de qPCR en temps réel, sto...
UOM:  1 * 100 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Microplaque, tapis de scellage, WebSeal, PTFE/Silicone, Bleu, 96 puits ronds avec base bombée, Ø 7 mm, Non stérile
Référence Produit: (548-2141)
Marques :  VWR Collection
Description:   Microplaques, tapis de scellage
UOM:  1 * 5 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Marques :  VWR Collection
Description:   Microplaque, tapis de scellage, Résistants aux solvants, WebSeal, PTFE/Silicone, Tapis de scellage (couvercle de bloc), 96 puits ronds, Ø 8 mm, Non stérile
Marques :  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description:   SepraSeal® and DuraSeal® capping systems offer a pierceable, individual tube sealing solution. They are made from thermoplastic elastomer (TPE) with c...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 35
  1  2  3  4  5  Suivant