Imprimer
Plaques pour PCR, 384 puits
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
VWRU82006-678
Plaques pour PCR, 384 puits
Microplaques Plaques PCR
En PP. Ces microplaques PCR sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs; elles conviennent parfaitement aux applications de dépistage à haut rendement.
  • Parois lisses, fines et uniformes, pour la précision du transfert thermique
  • Puits légèrement surélevés, pour accueillir tapis, films ou feuilles de scellage
  • Jupe pour l'application de codes-barres, et zone d'étiquetage dépolie
  • Lots testés et certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN génomique humain
  • Étiquetage alphanumérique imprimé, pour simplifier l'identification des échantillons
Capacité de travail: 25 µl