Imprimer
Pochette d'expédition pour lames
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-9150EA 8.5 EUR
631-9150
Pochette d'expédition pour lames
Pochettes d'expédition pour lames de microsopie
Pour le stockage et le transport de cinq à dix lames de microscopie en fonction de leur épaisseur ou d'un échantillon de 12 ml.
  • Très robustes, chimiquement inertes
  • Saillie des lames de 20 mm au-dessus du récipient pour un retrait facile
  • Filetage très profond garantissant une expédition parfaitement étanche
Ø×H: 45×90 mm
Informations de livraison: Fournis avec une petite anse sur le capuchon à des fins d'étiquetage.