Imprimer
Votre recherche pour: Serpillières
141  résultat(s)
SearchResultCount:"141"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Mousse avec revêtement 100% polyester. Pour appliquer des désinfectants lors de la production pharmaceutique ou pour des processus aseptiques. La tête...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système de nettoyage peut être utilisé sans presse d'essorage. Il est particulièrement adapté à l'application de désinfectants sur les sols, les mu...
Fournisseur: VWR Collection
Description: 100% polyester. Emballage plastique transparent double pour une utilisation en salle blanche. Bonne qualité d'absorption chimique. Conviennent à l'app...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Concues pour l'essuyage humide en zones stériles et en salles propres. Une seule pièce en polyuréthane à très grande capacité d'absorption. Les têtes ...
Déstockage
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les têtes de rechanges sont en polyester stratifié et exemptes de contaminants cellulosiques. Développées pour le nettoyage des murs et plafonds dans ...
promo
Fournisseur: CONTEC
Description: EasyReach™ est recommandé pour le nettoyage et la désinfection efficace des surfaces des dispositifs séparatifs tels que les isolateurs, les systèmes ...
Référence Produit: (PPSA2160000)
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Mops for all hygienically sensitive areas, buildings without dryer.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PPSA2400026)
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Special mop laminate made up of PES microfibre for all smooth surfaces. Ideal for removal of persistent decontaminations.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: Interchangeable mop handles, available in carbon fiber, anodised aluminum, stainless steel, or fiberglass.
New Product
Référence Produit: (CONT2769-KIT)
Fournisseur: CONTEC
Description: Polypropylene bucket system is a stainless steel rolling cart with two polypropylene 20 L buckets, stainless steel drip cap, and angled stainless stee...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Squeegee mops and handles for hygienically sensitive areas.
Fournisseur: CONTEC
Description: Système de balai QuickTask™.
La gamme de produits QuickTask™ se compose d'une variété de têtes de balai plates en polyester tricoté, en polyeste...
Fournisseur: CONTEC
Description: Ces balais légers jetables en polyester sont excellents pour appliquer des désinfectants et pour nettoyer à l’eau les surfaces verticales, les plafond...
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Stainless steel telescopic handles are autoclavable.
Fournisseur: CONTEC
Description: Le mop Contec EasyCurve™, spécialement conçu pour les environnements critiques et contrôlés, est désormais disponible avec une face en microfibres côt...
Fournisseur: CONTEC
Description: Stainless steel cart with two buckets and downpress wringer.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 141
no targeter for Bottom