Imprimer
VWR® Specmops, Têtes de rechange pour balais éponges en mousse
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Specmops
115-0198EA 317 EUR
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Têtes de rechange pour balais éponges en mousse
Serpillières
Les têtes de rechanges sont en polyester stratifié et exemptes de contaminants cellulosiques. Développées pour le nettoyage des murs et plafonds dans des environnements contrôlés et critiques.
  • Compatibles avec un large éventail de produits chimiques, ce qui les rend parfaites pour l'application de désinfectants et de solvants
  • Compatibles avec la stérilisation par rayons gamma, à l'oxyde d'éthylène et en autoclave (cycles recommandés de 30 minutes à 121 °C)
  • Format de 130 mm utilisable avec l'armature de 130 mm, les balais télescopiques et les systèmes à un ou deux seaux (25 et 30 L)
Utilisables dans des environnements de classe ISO 5, 100 ou M3.5.