Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Mortiers, sans pilons
Marques : Haldenwanger
En porcelain avec bec. Choix entre une surface de broyage émaillée ou non émaillée.
En porcelaine
Avec bec. Choix entre une surface de broyage émaillée ou non émaillée. Selon DIN 12906.
Informations de commande: Informations de commande: Sans pilon (à commander séparément).
Certifications: Selon DIN 12906.
Informations de commande: Sans pilon (à commander séparément).
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Émaillé
Capacité Hauteur Ø int. Cdt Référence VWR Quantité
70 ml 40 mm 65 mm 1 410-9121
100 ml 50 mm 80 mm 1 410-0068
170 ml 55 mm 90 mm 1 410-9122
700 ml 70 mm 150 mm 1 410-9124
300 ml 63 mm 115 mm 1 410-0069
1000 ml 80 mm 180 mm 1 410-9125
2600 ml 100 mm 240 mm 1 410-0071
Non-émaillé
Capacité Hauteur Ø int. Cdt Référence VWR Quantité
20 ml 32 mm 50 mm 1 410-9326
70 ml 40 mm 65 mm 1 410-9111
75 ml 45 mm 70 mm 1 410-9328
100 ml 50 mm 80 mm 1 410-9110
170 ml 55 mm 90 mm 1 410-9112
300 ml 63 mm 115 mm 1 410-9327
400 ml 65 mm 130 mm 1 410-9113
700 ml 70 mm 150 mm 1 410-9114
1000 ml 80 mm 180 mm 1 410-9115
2600 ml 100 mm 240 mm 1 410-9116
6000 ml 140 mm 330 mm 1 410-0024
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS