Imprimer
Votre recherche pour: Manchons et raccords pour joints NS
15  résultat(s)
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, 0,05 mm d'épaisseur.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, avec poignée.
Fournisseur: Bohlender
Description: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Fournisseur: Bohlender
Description: Manchettes pour rodets rigides sphériques, en PTFE, avec poignée saillante et joints d'étanchéité à l'extérieur ; joint adapté pour les vides pou...
Fournisseur: Bohlender
Description: PTFE.
Fournisseur: COWIE
Description: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Fournisseur: SciLabware
Description: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Fournisseur: SciLabware
Description: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Fournisseur: COWIE
Description: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Fournisseur: KARTELL
Description: PTFE.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Référence Produit: (BRND51422)
Fournisseur: Brand
Description: En PTFE, 0,05 mm d'épaisseur.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Référence Produit: (SEMA0614)
Fournisseur: SEMADENI
Description: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom