Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Manchettes pour rodages standard
Marques : VWR Collection
VWR®
En PTFE, 0,05 mm d'épaisseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Étanches aux gaz, liquides et vide (à 0,1 mbar)
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
Conviennent aux cônes rodés standard. Facilement amovibles et adaptées à une utilisation répétée. La graisse de rodage n'est pas nécessaire.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pour rodage Cdt Référence VWR Quantité
10/19 10 201-0025
12/21 10 201-0026
14/23 10 201-0027
19/26 10 201-0028
24/29 10 201-0029
29/32 10 201-0030
34/35 10 201-0031
40/38 10 201-0032
45/40 10 201-0033
50/42 10 201-0034
55/44 10 201-0035
60/46 10 201-0036
7/16 10 201-0024
71/51 10 201-0037
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité