Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Réactifs et accessoires FTA®, Whatman
Marques : Whatman (GE Healthcare)
FTA®
Pour la collecte, le stockage, le traitement et l'expédition de cartes FTA®
Réactifs de purification FTA® : Pour la purification d'acides nucléiques stockés sur des cartes FTA®.
Garantissent un ADN de qualité supérieure pour l'analyse PCR ou SNP
Éliminent les hèmes, les inhibiteurs PCR et autres contaminants potentiels
Solution aqueuse, non toxique et hypoallergénique
Applicateurs stériles à embout en mousse : Prélèvement de salive et de cellules buccales.
Tête en mousse non abrasive à une taille identique à celle de la zone d'échantillon sur les cartes FTA® afin de permettre l'application des échantillons
Écouvillons stériles : Dispositifs non agressifs pour le prélèvement de salive et de cellules buccales.
Tête de type brosse éjectée de la tige de l'écouvillon pour le transfert des échantillons dans des tubes ou sur des plaques
Pré-stérilisés et conditionnés individuellement pour un usage unique
Pochettes multi-protections : Pour le stockage et le transport de cartes FTA®.
Sept couches laminées protègent les cartes contre toute contamination par des gaz ou des liquides
Sceau d'inviolabilité pour assurer la sécurité de l'échantillon
Surface extérieure en papier pour les étiquetages ou les inscriptions
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Réactifs de purification FTA® 25 ml 512-0639
Réactifs de purification FTA® 500 ml 512-1154
Applicateurs stériles à embout de mousse 100 512-0020
Écouvillons stériles 100 710-0527
Pochette multi-protections, petit format (80×70 mm) 100 733-1751
Pochette multi-protections, grand format (90×150 mm) 100 733-1752
Paquets de dessiccant (1 g) 1.000 733-0201
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS