Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes d'expédition et de transport
22  résultat(s)
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (SCATE280C)
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: Polyurethane.
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: FreezeTherm® dry ice shipping systems provide a readily available, convenient, and affordable method of protecting frozen products in transit. A wide ...
promo
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
promo
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: En PSE (polystyrène expansé)
Référence Produit: (216-1294)
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: En PSE (polystyrène expansé) et Neopor
UOM: 1 * 55 Pce
Référence Produit: (SIMPM477-6)
Fournisseur: Simport Scientific
Description: PVC, translucent.
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (216-1339)
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: En PSE (polystyrène expansé) et Neopor.
UOM: 1 * 35 Pce
Référence Produit: (216-1337)
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: EPS (expanded polystyrene).
UOM: 1 * 4 Pce
Référence Produit: (216-1323)
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
Description: En EPS (polystyrène expansé) et Neopor.
UOM: 1 * 19 Pce
Référence Produit: (DGINBM003)
Fournisseur: DGP INTELSIUS GMBH
Description: The Intelsius® Biomailer is designed for use within national and global postal networks shipping small specimens, such as blood vials and slides.
UOM: 1 * 50 Pce
New Product
Fournisseur: DAKLAPACK
Description: En PP solide.
Fournisseur: DAKLAPACK
Description: These kits contain a cardboard outer box (UN3373 or UN2814), a 500 ml green leak proof container, plastic shock absorbers and absorbing tube holders.
Référence Produit: (DAKL520300)
Fournisseur: DAKLAPACK
Description: The patented MiniMailBox system is approved for use in every country as a recognised safe way of transporting biological substances category B, UN3373...
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: DAKLAPACK
Description: Made up of expanded polystyrene (EPS).
Référence Produit: (DAKL15004)
Fournisseur: DAKLAPACK
Description: Ideal for sending diagnostic specimens.
UOM: 1 * 100 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom