AR-Glas®.
- Étalonnage pour la distribution (TD, Ex) ; type 3 : zéro sur la partie supérieure
- Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
- Temps d'attente de 5 secondes
- Avec un certificat propre à chaque lot
- Également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS
Longueur : 360 ±10 mm, sauf pour pipettes 25 ml et 50 ml : 450 ±10 mm
Certifications: DIN EN ISO 835. Marquage DE-M.
Attention: * Extrémité supérieure pour le coton
** En complément à la norme ISO
*** En complément à la norme ISO, no marquage DE-M