Imprimer
Pipettes graduées, BLAUBRAND® ETERNA, type 3, classe AS, distribution totale
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLAUBRAND®
612-1132EA 14 EUR
612-1132 612-1133 612-1134 612-1130 612-1129 612-1124 612-1135 612-1125 612-1136 612-1126
Pipettes graduées, BLAUBRAND® ETERNA, type 3, classe AS, distribution totale
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.
  • Étalonnage pour la distribution (TD, Ex) ; type 3 : zéro en haut
  • Repères et inscriptions de couleur ambrée ETERNA
  • Temps d'attente de 5 secondes
  • Avec un certificat propre à chaque lot
  • Également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS
DIN EN ISO 835
Longueur : 360 ±10 mm, sauf pour pipettes 25 ml : 450 ±10 mm.
Certifications: DIN EN ISO 835. Marquage DE-M.
Attention: * Avec extrémité en coton
* Avec extrémité en coton