Imprimer
Pipettes graduées, SILBERBRAND ETERNA, type 3, classe B, à écoulement total
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SILBERBRAND ETERNA
612-1153EA 9.2 EUR
612-1153 612-1154 612-1155 612-1145 612-1156 612-1152 612-1147 612-1148 612-1149
Pipettes graduées, SILBERBRAND ETERNA, type 3, classe B, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Marquages et inscriptions couleur ambre
  • Pipettes marquées (*) avec extrémité supérieure pour le coton
Longueur: 360 ±10 mm sauf pour les pipettes de 25 ml: 450 ±10 mm.
Certifications: DIN EN ISO 835.