Imprimer
Pipettes graduées, BLAUBRAND®, type 1, class AS, à écoulement partiel
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLAUBRAND®
612-3662EA 8.3 EUR
612-3662 612-2723 612-2724 612-2725 612-2720 612-2721 612-2722
Pipettes graduées, BLAUBRAND®, type 1, class AS, à écoulement partiel
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement (TD, Ex); type 1: zéro en haut
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur bleue émaillée assurant un bon contraste
  • Livrées avec certificat de lot
  • Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel, certificat individuel USP ou attestation de calibrage DAkkS
  • * = Avec embout pour coton
DIN EN ISO 835
Longueur: 360 mm ±10 mm sauf pour les pipettes de 25 ml: 450 mm ±10 mm.
Certifications: DIN EN ISO 835. Marquage DE-M.