Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (59)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Pipeteurs
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/33/18945333.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Trier par:
Référence Produit: (612-4548)
Marques :  VWR Collection
Description:   Poire à pipeter pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (612-4552)
Marques :  VWR Collection
Description:   Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Marques :  VWR Collection
Description:   Aide au pipetage pour pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
Marques :  Brand
Description:   Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
Marques :  Brand
Description:   Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml.
Référence Produit: (612-1910)
Marques :  Brand
Description:   Pipeteur pour micropipettes à usage unique à trait circulaire et pipettes de petits volumes jusqu'à 1 ml, Ø de l'extrémité <5 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (612-1912)
Marques :  Brand
Description:   Ce pipeteur pour micropipettes à usage unique à trait circulaire et autres pipettes de petits volume jusqu'à 1 ml (pipettes à dilution de sang par exe...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 49
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant