Imprimer
Pipeteur, micro-classic
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
micro-classic
612-1912EA 59.7 EUR
612-1912
Pipeteur, micro-classic
Pipettes Pipeteurs
Ce pipeteur pour micropipettes à usage unique à trait circulaire et autres pipettes de petits volume jusqu'à 1 ml (pipettes à dilution de sang par exemple) présente un diamètre de l'extrémité supérieure de 5 mm maximum.
  • Forme ergonomique et manipulation simple pour un grand confort de travail
  • Pour laboratoires IVF et laboratoires médicaux
  • Réduit le risque d'infection lors de travaux avec du matériel infectieux
  • Adaptateur pivotable et tuyau d'aspiration autoclavables