Imprimer
Pipeteur, pipetus®-junior
Fournisseur: Hirschmann Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
pipetus®-junior
612-2604EA 211 EUR
612-2604
Pipeteur, pipetus®-junior
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour toutes les pipettes de 0,5 à 25 ml.
  • Facile, ergonomique, sûr et précis
  • Ecoulement total du liquide par simple pression du bouton situé au dos de l'appareil
  • La membrane filtrante en PTFE hydrophobe intégrée assure la protection du pipeteur contre un remplissage accidentel
Une pression complète sur le bouton de remplissage permet d'aspirer env. 2 ml. En appuyant sur le bouton de vidange, la pipette se vide gravimétriquement et l'intensité de la pression sur le bouton détermine la vitesse d'écoulement.