Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml
- Léger (195 g), ergonomie améliorée pour un pipetage sans fatigue et sans stress
- Vitesse de pipetage préréglée et pouvant facilement être modifiée via la molette
- Embout autoclavable et facilité de remplacement du filtre hydrophobe pour une protection fiable
- LED fournissant une information claire sur l'état de charge de la batterie
- Identification aisée du bon pipeteur grâce au codage couleur
- Vitesse de pipetage maximale : 13,5 ml/s (avec pipette de 50 ml)
La seconde génération de pipeteurs PIPETBOY acu est équipée de la toute dernière technologie, présentant une plus grande vitesse de pipetage et une réduction significative du poids de l'instrument. Ces nouvelles fonctionnalités, combinées aux principaux avantages inchangés, offrent une expérience de pipetage ergonomique améliorée.
Informations de commande: livré avec un accu 9 V NiMH, un support mural, un adaptateur secteur européen, un filtre stérile 0,45 µm. Des filtres supplémentaires (0,2 et 0,45 µm) peuvent être commandés séparément.