Imprimer
Micropipeteur pour ringcaps®
Fournisseur: Hirschmann Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-2424EA 41.1 EUR
HIRS9609900
Micropipeteur pour ringcaps®
Auxiliaire manuel de pipetage pour micropipettes avec repère annulaire (par ex. ringcaps®).
  • Avec adaptateur interchangeable pour adaptation optimale aux différentes tailles de pipette
IVD 98/79 CE
Informations de commande: fourni avec adaptateur.