Imprimer
Votre recherche pour: Poires pour pipettes
Les poires pour pipettes permettent de prélever et distribuer manuellement de manière fiable et sécurisée par une action simple de pression-relâchement. Les couleurs vives du caoutchouc naturel sont compatibles avec les liquides en laboratoires. Les valves anti-retour efficaces réduisent le risque de reflux pendant les manipulations. Elles s'utilisent d'une main avec une large gamme de modèles et tailles de pipettes.
Les poires pour pipettes permettent de prélever et distribuer manuellement de manière fiable et sécurisée par une action simple de pression-relâchement. Les couleurs vives du caoutchouc naturel sont compatibles avec les liquides en laboratoires. Les valves anti-retour efficaces réduisent le risque de reflux pendant les manipulations. Elles s'utilisent d'une main avec une large gamme de modèles et tailles de pipettes.
29  résultat(s)
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En caoutchouc naturel.
Référence Produit: (612-2705)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Connecteurs en caoutchouc noir et PVC.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En caoutchouc rouge.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En latex naturel.
Référence Produit: (612-2703)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En caoutchouc rouge avec raccord en plastique blanc et adaptateur conique en silicone, autoclavables.
UOM: 1 * 3 Pce
Référence Produit: (612-2389)
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (BURK7554-0002)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Poire de Peleus, aide simple au pipetage. L‘évacuation a lieu grâce à une soupape automatique. Un appui sur les soupapes permet d‘aspirer, de purger o...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Saint-Gobain Performance plastics
Description: En caoutchouc.
Référence Produit: (612-1449)
Fournisseur: Brand
Description: Tube en plastique PET, adaptateur en silicone et poire de pipetage en TPE avec orifice d'aération.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: PVC ampoules avec trou de 6 mm de diamètre pour les grandes pipettes.
Fournisseur: KARTELL
Description: Made of rubber, red.
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Latex, silicone ou latex/styrène-butadiène.
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Référence Produit: (KART3914)
Fournisseur: KARTELL
Description: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Natural rubber.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom