Imprimer
Votre recherche pour: Pipettes sérologiques
29  résultat(s)
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En 100% polystyrène haute transparence, graduées, stériles
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, transparentes, graduées, stériles ou non stériles. Ces pipettes à usage unique conçues pour les transferts de liquides sont fabriquées en GPPS ...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pipettes are individually packed in plastic/plastic and then put in double-bags.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, transparentes, graduées, stériles. Ces pipettes à usage unique conçues pour les transferts de liquides sont fabriquées en GPPS (polystyrène à u...
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, transparentes, graduées, stériles ou non stériles. Ces pipettes à usage unique conçues pour les transferts de liquides sont fabriquées en GPPS ...
Fournisseur: Corning
Description: The pipette graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Polystyrene, disposable pipettes for tiss...
Fournisseur: Corning
Description: The pipettes graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Polystyrene, disposable pipettes for tis...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: WHEATON® serological pipettes provide the performance required to succeed at every stage of cell culture and general life science research.
Fournisseur: Brand
Description: AR-Glas®.
Fournisseur: HIRSCHMANN
Description: Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
Fournisseur: Corning
Description: En PS, transparentes, graduées, stériles.
Fournisseur: Sterilin
Description: En PS, transparentes, jetables, stériles.
promo
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PS, stériles.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Stringent quality specifications, and convenient features make Thermo Scientific™ Nunc™ Serological pipettes a great choice for daily lab work. Bold, ...
promo
Fournisseur: Corning
Description: Sterile serological pipettes made of PS.
promo
Référence Produit: (612-4741)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PS, transparent, graduated and sterile. These sleek pipettes, made of ultra-clear virgin PS, are ideal for easy manoeuvring under the hood.
UOM: 1 * 200 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom