Imprimer
Pipettes graduées avec piston d'aspiration, SILBERBRAND, à écoulement total
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-1001EA 27.5 EUR
BRND31106
Pipettes graduées avec piston d'aspiration, SILBERBRAND, à écoulement total
AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur blanche émaillée assurant un bon contraste
  • Seringue intégrée et ressort de tenue
Longueur: 360 mm ±10 mm sauf pour les pipettes de 25 ml: 450 mm ±10 mm