Imprimer
VWR®, Pointes capillaires pour chargement de gel
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-0509EA 162 EUR
732-0509 732-0508
VWR®, Pointes capillaires pour chargement de gel
Pointes de pipettes
Extrémité non biseautée, non graduée, compatibilité type H.
  • Capillaires fins pour un remplissage précis des puits de gel d'électrophorèse
  • Bonne insertion dans les plaques
  • Long cône adapté à la plupart des micropipettes
  • Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures