Imprimer
Votre recherche pour: Flacons de gravité spécifique
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Brand
Description: En verre borosilicaté 3.3, type Gay-Lussac
Fournisseur: Brand
Description: En verre borosilicaté 3.3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
Fournisseur: Brand
Description: En verre borosilicaté 3.3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac.
Fournisseur: Industrial Physics
Description: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Pycnometer, Non ajustés, Volume nominal: 25 ml, Verre borosilicaté 3.3
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Pycnometer, avec tête spéciale pour minéraux et matériaux analogues au bitume, Volume nominal: 500 ml, Verre borosilicaté DURAN®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Référence Produit: (KAVA632431722019)
Fournisseur: Kavalier
Description: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (WITG3.902.002)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WITG8.126.139)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WITG3.935.003)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Fournisseur: SciLabware
Description: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom