Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs
461  résultat(s)
SearchResultCount:"461"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Nylon, fibre de verre renforcée
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fils d'acier, avec un revêtement en époxy.
Référence Produit: (211-0139)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En polycarbonate.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP. Les quatre côtés peuvent être chargés indépendamment.
Référence Produit: (525-0972)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Portoir en PP, blanc. Ce portoir flottant ouvert offre un contact maximal des tubes avec l'eau et une meilleure circulation du bain-marie autour des t...
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Freezer racks as storage and inventory systems for upright ULT freezers makes it easier organise your samples.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: These tube racks have a six way connection to create various configurations and are designed to hold round, flat and conical blood collection and cult...
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP.
Fournisseur: VWR Collection
Description: These test tube racks are either made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel or from polyamide coated steel.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Rack, Test tube, VWR®, Portoir pour tubes à essais en acier inoxydable, Acier inoxydable, Pour tubes: 1,5 ml
Fournisseur: VWR Collection
Description: Portoirs pour tubes pour : VWB 6, VWB 12, VWB 18, VWB 26, respectivement 1, 4, 7 et 7 Portoirs maximum par bain.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Une grande capacité de stockage pour vos tubes.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Test tube, VWR®, PVC coated test tube rack, Pour tubes Ø: 16 - 20 mm, Nb de places: 33
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 461
no targeter for Bottom