Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs pour flacons
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Portoirs de fil, revêtement époxy.
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Racks made of PP, white.
Référence Produit: (SCOT292807358)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Fournisseur: HEATHROW
Description: Wire, epoxy coated.
Référence Produit: (CORN10047)
Fournisseur: Corning
Description: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Portoir, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Référence Produit: (BELAF169690012)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Description: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Référence Produit: (BELAF185132300)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Acrylique, transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (DELTNT-250)
Fournisseur: DELTALAB
Description: Made of stainless steel wire with lid.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAF169640006)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Racks made of epoxy-coated welded steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom