Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (38)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
portoirs-pour-tubes-a-centrifuger
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   En acier avec revêtement époxy
Référence Produit: (525-0971)
Marques :  VWR Collection
Description:   Portoir en PP, blanc, sécialement conçu pour les tubes à centrifuger de 5 ml, y compris de la marque Eppendorf. Il accueille également d'autres t...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   En polypropylène
Marques :  VWR Collection
Description:   En PP.
Marques :  VWR Collection
Description:   En PP.
Référence Produit: (525-0972)
Marques :  VWR Collection
Description:   En PP, blanc. Ce portoir flottant ouvert permet un contact maximal des tubes avec l'eau et une meilleure circulation du bain d'eau autour des tubes, c...
UOM:  1 * 2 Pce
Référence Produit: (525-1003)
Marques :  VWR Collection
Description:   Made of PP (polypropylene), purple.
UOM:  1 * 5 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Portoirs emboîtables à deux côtés pour un assortiment de tubes de 1,5/2,0, 15 et 50 ml. Ils s'utilisent pour les petites applications d'échantill...
UOM:  1 * 1 SET
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 27
  1  2  3  4  Suivant