Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs pour flacons de chromatographie
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Référence Produit: (548-1388A)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Portoir, Chromatography vials , VWR®, PP, Nb de places: 50, l×p×h: 200×105×17 mm
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (SPET268-816000)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Portoir, Chromatography vial, Pour tubes: 50 - 60 ml, Ø trou: 30 mm, Nb de places: 21 (3×7)
Fournisseur: PerkinElmer
Description: These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
Fournisseur: CHROMACOL
Description: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Ces portoirs en PP peuvent accueillir 48, 50, 90 ou 96 flacons de différentes tailles.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Ces portoirs en PP peuvent accueillir 36 ou 50 tubes d'échantillonneur automatique Headspace. Chaque puits possède une ouverture sur la partie in...
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Fournisseur: NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Description: Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
Référence Produit: (218-1630)
Fournisseur: NEOLAB
Description: PC, transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom