Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs pour cryotubes
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (211-0139)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En polycarbonate.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Référence Produit: (479-3228)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PC, autoclavable.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (734-1882)
Fournisseur: Corning
Description: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
UOM: 1 * 2 Pce
Certificats.
Référence Produit: (479-3229)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC, autoclavable.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Rack, Cryogenic vials, Pour tubes: 5 ml, Nb de places: 48 (6×8)
Référence Produit: (HEATHS23229B)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Racks to store and transport cryogenic vials.
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Couvercle en polypropylène avec étiquettes alphanumériques faciles à lire.
Référence Produit: (479-1231)
Fournisseur: Brand
Description: En PP bleu.
UOM: 1 * 4 Pce
Référence Produit: (RATI5300100)
Fournisseur: RATIOLAB
Description: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (479-2111)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (391-8531)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Oxyde de polyphénylène, autoclavable.
UOM: 1 * 15 Pce
Fournisseur: DELTALAB
Description: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Référence Produit: (KOEH2-1642)
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Portoir en PP, carré, facile à monter. Pour des microtubes à centrifuger de 1,5/2,0 ml et des flacons cryogéniques.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom