Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs à coloration
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Portoirs pouvant être simplement ajoutés à un plat en verre plein 220×150 mm.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: These staining racks are made of hardwood and have amber or clear glass pipette bottles.
Référence Produit: (HECH41240010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Ce portoir à coloration en Plexiglas® de la forme d'un pont extensible peut se fixer à l'horizontale ou en position inclinée. Il est adapté aux platea...
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Staining racks, made of Plexiglas®, with staining glass jars.
Référence Produit: (631-0340)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: En acier inoxydable
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté et acier inoxydable
Référence Produit: (631-9520)
Fournisseur: KARTELL
Description: PP.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DELTALAB
Description: Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
Fournisseur: DELTALAB
Description: Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Staining stands made of hardwood with staining glass jars.
Référence Produit: (720-0096)
Fournisseur: DIXON SCIENTIFIC
Description: Comprises two brass end-plates fitted with levelling screws and clips.
UOM: 1 * 2 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom