Imprimer
Portoir de protection anti-bêta pour microtubes
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
113-8978EA 153 EUR
113-8978
Portoir de protection anti-bêta pour microtubes
Portoirs Tube Racks
En acrylique transparent, épaisseur: 10 mm
  • Protège le fond et la paroi des microtubes jusqu'au niveau de remplissage recommandé
  • Couvercle amovible pour protéger les bouchons des microtubes
  • Empilable et facile à nettoyer
Ce portoir muni de 4×6 orifices pour microtubes de 1,5 ml assure une protection optimale lors du transport et du stockage de solutions relevant d'activités très spécifiques. Les orifices sont suffisamment espacés pour manipuler facilement les microtubes et minimiser le risque de contamination.
L×P×H (couvercle): 181×124×29 mm