Imprimer
Joints toriques pour rodages plans, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
273-0161EA 69.2 EUR
273-0161 201-0162 201-0163 201-0164
Joints toriques pour rodages plans, DURAN®
Scellés Bagues d'étanchéité
Cœur en silicone gainé de FEP, rouge.
  • Très bonne étanchéité garantie
  • Résistance à une température de −200 à +200 °C
  • Très bonne résistance chimique
Joints toriques pour rodages plans avec rainure.
  • Très bonne étanchéité garantie
  • Résistance à une température de -200 à +200 °C
  • Très bonne résistance chimique
Joints toriques pour rodages plans avec rainure.