Imprimer
Votre recherche pour: Anneaux de statif
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Acier galvanisé
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Galvanised steel (8 mm Ø).
Fournisseur: BOCHEM
Description: En acier inoxydable 18/10.
Fournisseur: BOCHEM
Description: En acier inoxydable 18/10
Fournisseur: BOCHEM
Description: These support clips are coated with ceramic inside.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Steel, zinc plated.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Galvanised steel.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Référence Produit: (BOCH5505)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Acier galvanisé (8 mm Ø).
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Description: Steel, epoxy coated.
Référence Produit: (452-0014)
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Description: Ring set, Aluminium, Anneaux avec couvercle central pour une utilisation avec 452-0012
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom