Imprimer
Votre recherche pour: Tiges de statif
21  résultat(s)
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier inoxydable, creux.
Référence Produit: (444-0919)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Des tiges haut de gamme pour usage intensif offrent un maximum de résistance et de durabilité. Fabriquées en acier inoxydable 303.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-0066)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En duralumin massif.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier inoxydable.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Extension rods made from stainless steel.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier galvanisé.
Fournisseur: Bohlender
Description: Virginal rods made of white PTFE.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Steel, zinc plated.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Acier inoxydable 18/10.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Aluminium, nu.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Fournisseur: BOCHEM
Description: Acier galvanisé
Fournisseur: BOCHEM
Description: Acier inoxydable 18/10
Fournisseur: BOCHEM
Description: En aluminium anodisé.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Acier galvanisé.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom