Imprimer
Votre recherche pour: Supports de statif
88  résultat(s)
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (41909.)
Fournisseur: Merck
Description: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Statifs à trépieds (A): Trépied en fonte, émail à effet martelé, tige de support en acier revêtu de laiton nickelé.
Référence Produit: (241-0046)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pied en fonte recouvert de PU de 200×450 mm, tige en acier de 500×12 mm, noix avec support pour deux entonnoirs ou ampoules à décanter.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-0045)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Enduit PU, support en fonte (200×450 mm), tige en acier (500×12 mm), noix et support pour quatre entonnoirs.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, blanc
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Plate-forme à barre mobile, avec 4 rouleaux rembourrés réglables pour supporter le verre en toute sécurité, 457×457 mm, barre de 457 mm, Pour: Agitateurs Standard/Advanced 3500
Référence Produit: (241-0104)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En fonte vernie, tige en acier (500×12 mm)
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: L’utilisation de plateformes de nivellement en électrophorèse peut être d’une grande aide pour maintenir une épaisseur de gel uniforme et donc une sép...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Statif en H avec tige en acier recouvert de nickel et socle en fonte grise marbrée de 420×400 mm.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Supports de montage pour ensembles Labomeca®.
Référence Produit: (241-0089)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plaque pour statif, carrée
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0918)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Revêtement acier pulvérisé
Fournisseur: KARTELL
Description: En PP blanc
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier inoxydable. Support stable et antidérapant. Peut être utilisé pour un grand nombre d'appareils (par ex., agitateurs, plaques chauffantes, etc...
Fournisseur: MEMMERT
Description: Frame, Subframe, on castors (size 110 to 160: height 560 mm), for IF 110
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom