Imprimer
Support d'électrode, VWR®
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241-0114EA 281 EUR
241-0114
Support d'électrode, VWR®
Porte-électrodes
Support en fer gris pour deux électrodes
  • Support solide en fonte peinte pour une stabilité optimale
  • Tige de support en acier inoxydable
  • Porte-électrode en acrylique avec vis moletées