Imprimer
Votre recherche pour: Bistouris et pièces détachées
71  résultat(s)
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: En acier au carbone
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: En acier inoxydable, manche en plastique.
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Bistouri, Acier au carbone, Non stérile, No. 24, Individual peel packs, carbon steel
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: En acier inoxydable.
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Toute une gamme polyvalente utilisable par les médecins légistes et les pathologistes lors d'autopsies, de procédures d'histopathologie et de procédur...
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Acier inoxydable.
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Stainless steel blade, plastic handle. These disposable safety scalpels support and enhance safe passing procedures and protocols already practiced wi...
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Bistouri, Acier inoxydable, Stérile, SM 61/SB
Référence Produit: (SWAN5398)
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: This stainless steel handle is designed to assist the OR nurse with safe and easy blade attachment and removal before, during and after the procedure....
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: En acier inoxydable.
Référence Produit: (SWAN2001)
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Carbon steel blades. These blades are available separately without handles or as ready-to-use scalpels with PS handle. They are ideal for use during P...
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Stainless steel blade, sterile.
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Toute une gamme polyvalente utilisable par les médecins légistes et les pathologistes lors d'autopsies, de procédures d'histopathologie et de procédur...
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: These handles and blades are ideal for artwork, craft work and modelling.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom