Imprimer
Votre recherche pour: Ciseaux
193  résultat(s)
SearchResultCount:"193"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable 4021
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable.
Référence Produit: (RSGA109.185)
Fournisseur: RSG
Description: Universal scissors with black plastic grip.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Fournisseur: RSG
Description: Ice-tempered scissors with stainless steel blades and plastic covered handle.
Référence Produit: (233-1421)
Fournisseur: RSG
Description: Acier au carbone.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable, avec poignées en plastique noir.
Référence Produit: (233-1422)
Fournisseur: RSG
Description: Stainless steel, impact resistant plastic grip.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Straight scissors made of stainless steel.
Référence Produit: (MARO564001.00)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: The SECUMAX 564 is characterised by its thumb opening and its extra-long edge, which also makes an ideal support surface. These safety scissors enable...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (233-0222)
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: Safety scissors with rounded tips.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOCH4252)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Scissors with stainless steel blades and red/black PP handle. Cuts tubes until 10 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sampling Systems
Description: Surgical grade scissors for cutting.
New Product
Référence Produit: (233-2125)
Fournisseur: BOCHEM
Description: En acier inoxydable.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 193
no targeter for Bottom