Imprimer
Votre recherche pour: Pelles
109  résultat(s)
SearchResultCount:"109"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, blanc. Ces pelles à usage unique sont idéales pour l'échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes.
Référence Produit: (231-0501)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pelle, VWR®, PTFE, blanc, Longueur: 140 mm, Largeur: 30 mm, Ø: 20 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les pelles à double usage sont une solution économique unique qui combine la fonction d'une pelle et une nacelle de pesée en un seul produit. Elles so...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable. Pelles rondes pour la collecte ou le dosage de poudres, pâtes ou granulés.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: En acier inoxydable V2A (1.4301), hautement poli. Pelle à main très stable pour différentes applications, spécialement adaptée à l'industrie agroalime...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Ces pelles détectables SteriPlast®, en PS bleu, sont fabriquées et assemblées dans une salle propre de classe 7 (10 000), emballées individu...
Fournisseur: RSG
Description: These chemical scoops are made from aluminium.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: En PS blanc. Ces pelles sont idéales pour l'échantillonnage de la poudre, des granules et des pâtes. Également disponibles avec un couvercle transpare...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: En PS, blanc. Ces pelles sont idéales pour l'échantillonnage de poudres, de granules et de pâtes. Elles sont également disponibles avec un couvercle t...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche est dotée d’un bord in...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: PP, vert. Ces pelles résistantes sont parfaites pour une utilisation dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, de la chimie...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever de...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever de...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 109
no targeter for Bottom