Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Films de scellage
8  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/46/18709646.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  HEATHROW
Description:   Parafilm® M est un film thermoplastique semi-transparent, souple avec extension bidirectionnelle. Ce film inodore et incolore assure une fermeture éta...
Marques :  LONZA
Description:   GelBond® PAG film is a transparent, flexible polyester film designed to support polyacrylamide or MDE™ gels. Gels remain permanently attached to the f...
Marques :  LONZA
Description:   GelBond® film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond® film remain permanently attached to th...
Référence Produit: (BZYM600028)
Marques :  BIOZYM
Description:   Film de scellage, Clear Seal, 125×78 mm
UOM:  1 * 100 Pce
Référence Produit: (129-2211)
Marques :  SEVERIN ELECTROGERAETE
Description:   Film de scellage, FS 3602 bag sealer
UOM:  1 * 3 ROU
Référence Produit: (FISH2N600600)
Marques :  FISHER CONTAINER CORP
Description:   Film antistatique sans amine, transparent PE-BD, idéal dans le cadre d'une mise aux normes ou d'une construction. Spécialement formulé pour réduire la...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  DIVERSIFIED BIOTECH
Description:   Film de scellage, DuraSeal®, 50,8 mm×152,4 m, PE
Référence Produit: (PROOVHG-FKP30-R15)
Marques :  LGC Standards PROMOCHEM
Description:   XRF thin film of 7,6 micron thickness and 76,2×15240 mm roll.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8