Imprimer
Votre recherche pour: Cadenas de sécurité
98  résultat(s)
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (BRDY065673)
Fournisseur: Brady
Description: This plug hugger is ideal for office equipment and other frequently locked out cords.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (118-0536)
Fournisseur: Brady
Description: Le dispositif de condamnation pneumatique accueille un grand nombre de fiches électriques pouvant atteindre 89 mm de diamètre et 127 mm de l...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brady
Description: Ces cadenas robustes résistent aux mauvais traitements et comportent une anse en acier durci, les rendant extrêmement difficiles à couper. Ils convien...
Fournisseur: Brady
Description: Ces cadenas légers et compacts conviennent à tous les systèmes de verrouillage. Le logement pour la clé isolé, protège les utilisateurs des chocs lors...
Référence Produit: (BRDY046139)
Fournisseur: Brady
Description: This device is used to lockout cylinder tanks, including propane tanks on fork trucks and stand alone propane tanks.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brady
Description: These lockout tool boxes are made of rugged polypropylene with nickel-plated steel clasps.
Fournisseur: Brady
Description: Ce dispositif de condamnation de disjoncteurs est idéal pour verrouiller les interrupteurs de grande taille ou de forme irrégulière.
Référence Produit: (118-0533)
Fournisseur: Brady
Description: Le moraillon non conducteur en nylon peut accueillir jusqu'à six cadenas. Il est capable de supporter un poids maximal de 450 kg bien qu'il ne pè...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BRDY064057)
Fournisseur: Brady
Description: The adjustable gate valve lockout adjusts to fit gate valves from 2,5 to 16,5 cm, and can replace up to 3 conventional gate valve lockouts therefore r...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brady
Description: Ces cadenas présentent les mêmes caractéristiques que les cadenas de sécurité standard. Spécifiquement conçus pour les applications de verrouillage él...
Fournisseur: Brady
Description: Ces cadenas légers et compacts conviennent à tous les systèmes de verrouillage. Le logement pour la clé, isolé, protège les utilisateurs des chocs lor...
Fournisseur: Brady
Description: Featuring an elongated, flexible cable, these padlocks are more versatile than standard safety padlocks, providing a multi-purpose solution. Suitable ...
Fournisseur: Brady
Description: Ces cadenas Brady SafeKey en nylon sont les meilleurs cadenas pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité.
Fournisseur: Brady
Description: Low voltage NV fuse rails with symbols "Do Not Switch" and "Warning Electricity".
Fournisseur: Brady
Description: The unique lock rail system allows panel door to be closed even when lockouts are in place and accommodates multiple locks, eliminating the need for h...
Fournisseur: Brady
Description: Ces cadenas SafeKey en aluminium sont une solution de verrouillage extrêmement performante et robuste, en intérieur comme en extérieur.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom