Imprimer
Votre recherche pour: Panneaux
89  résultat(s)
SearchResultCount:"89"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Brady
Description: Mantory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram.These signs display a message or action that must be carried out ...
Fournisseur: Brady
Description: Ces panneaux en PP sont conçus pour l'identification des substances dangereuses.
Fournisseur: Brady
Description: Panneau de signalisation, Fire equipment sign, white on red, Polyester laminé, adhésif, 151×151 mm
Fournisseur: Brady
Description: Une gamme complète de panneaux d'évacuation d'urgence et de premiers secours qui aident à respecter la législation en vigueur.
Fournisseur: Brady
Description: La norme ISO 7010:2011 recommande d'installer des panneaux de sécurité à des fins de prévention des accidents et d'information des risques pour l...
Référence Produit: (BRDY826916)
Fournisseur: Brady
Description: Warning- laser beam.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brady
Description: Toutes les étiquettes respectent la législation européenne actuelle.
Fournisseur: Brady
Description: Lorsqu'on travaille dans un environnement de production bruyant, la protection auditive est nécessaire pour réduire l'exposition au bruit. Mais les em...
Fournisseur: Brady
Description: All signs comply with current European legislation.
Fournisseur: Brady
Description: Les panneaux sont fabriqués en polyester blanc laminé antidérapant imprimé en surface avec un adhésif acrylique permanent en caoutchouc sensible à la ...
Fournisseur: Brady
Description: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Fournisseur: Brady
Description: These are designed to clearly identify escape routes and emergency exits.
Fournisseur: Brady
Description: Les panneaux obligatoires standard ont toujours un fond circulaire bleu qui contient un pictogramme blanc. Ces panneaux indiquent un message ou une ac...
Fournisseur: Brady
Description: Les panneaux d'avertissement doivent comporter un pictogramme noir sur un triangle jaune avec une bordure noire. Les panneaux de danger doivent être a...
Fournisseur: Brady
Description: A range of signs to clearly mark the location of fire extinguishers and other fire fighting equipment as well as fire alarm points.
Fournisseur: Brady
Description: A range of signs to clearly mark the location of fire extinguishers and other fire fighting equipment as well as fire alarm points.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom