Imprimer
Votre recherche pour: Lames
Les lames de microscope sont conçues pour les microscopes numériques à visée éducative dans divers domaines et pour des applications spécifiques. <br /><br />Les lames de microscope sont uniques ou réutilisables avec des dimensions, diamètres et épaisseurs différentes. Elles sont conditionnées individuellement, en vrac, sous cellophane ou en étuis.
Les lames de microscope sont conçues pour les microscopes numériques à visée éducative dans divers domaines et pour des applications spécifiques.
Les lames de microscope sont uniques ou réutilisables avec des dimensions, diamètres et épaisseurs différentes. Elles sont conditionnées individuellement, en vrac, sous cellophane ou en étuis.
178  résultat(s)
SearchResultCount:"178"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (S2645-25EA-H)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Suitable for use with Sigma Silver Stain, Modified Steiner-Steiner, Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
UOM: 1 * 25 Pce
Référence Produit: (TTR014-25EA)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin.
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: Merck
Description: ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as existing products.
Référence Produit: (TTR004-25EA)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
UOM: 1 * 25 Pce
Référence Produit: (1.02755.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Histology slides are essential in the support of formal quality assurance programs to monitor staining performance in pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (TTR011-25EA)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Spirochetes TISSUE-TROL™ Control Slides from rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum), TISSUE-TROL™
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lame de microscopie, VWR®, Bords: Bruts, L×l: 76×26 mm, Épaisseur: 1,0 mm
Référence Produit: (631-1237)
Fournisseur: KLINIPATH
Description: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
UOM: 1 * 72 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames de microscope sont dotées d'un revêtement légèrement opaque de différentes couleurs.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lames de microscopie à dépolissage coloré, Bevelled edges, 45°, VWR®, jaune
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lames de microscopie recommandées pour la coloration à l’hématoxyline et à l’éosine (H&E), l’immunohistochimie (IHC) et l’hybridation sur des sections...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames de microscopie sont conçues avec des extrémités dépolies en couleur pour la coloration H&E sur des sections congelées lors d’un examen histo...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames Superfrost Plus lames sont spécialement traitées pour les coupes tissulaires congelées.
Fournisseur: KLINIPATH
Description: Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
promo
Référence Produit: (KLINPR-001)
Fournisseur: KLINIPATH
Description: Microscope slides specially designed for use with printers.
UOM: 1 * 2.500 Pce
Référence Produit: (720-2927)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lames de microscopie pour la zoologie (vertébrés et insectes), notamment.
UOM: 1 * 1 KIT
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 178
no targeter for Bottom