Imprimer
Votre recherche pour: Lunettes
Protégez vos yeux des dangers des projections de débris et pulvérisations chimiques grâce aux lunettes de protection. Ces lunettes englobantes s'adaptent à tous les visages – Il existe des revêtements de verres spéciaux et des teintes de différentes couleurs. Les lunettes de sécurité sont disponibles parmi un choix de monoculaires, binoculaires ou lentilles correctrices.
Protégez vos yeux des dangers des projections de débris et pulvérisations chimiques grâce aux lunettes de protection. Ces lunettes englobantes s'adaptent à tous les visages – Il existe des revêtements de verres spéciaux et des teintes de différentes couleurs. Les lunettes de sécurité sont disponibles parmi un choix de monoculaires, binoculaires ou lentilles correctrices.
153  résultat(s)
SearchResultCount:"153"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (111-0930)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes pour visiteurs avec verre enveloppant en polycarbonate transparent et ventilation indirecte.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1846)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les surlunettes simples et compactes s'adaptent sur les lunettes de prescription.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-0929)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes légères équipées de verres en polycarbonate transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-0931)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de sécurité légères avec verres en polycarbonate transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1844)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de protection modernes, extrêmement légères, offrant un excellent champ de vision et une protection exceptionnelle.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1847)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de protection au design enveloppant alliant esthétisme, ajustement et fonctionnalité. L'oculaire d'une seule pièce, en polycarbonate à la str...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1845)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de protection élégantes combinant esthétique, ajustement et fonctionnalité.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-0932)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de sécurité avec protection autour des verres en polycarbonate transparent et aération indirecte.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1842)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de protection enveloppantes, pour un confort optimal et personnalisé tout au long de la journée
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1848)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes modernes et élégantes avec armature en polycarbonate résistant.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1843)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes de protection au design enveloppant alliant esthétisme, ajustement et fonctionnalité.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: JSP LTD
Description: Sporty design with optimal curved lens and large field of vision.
Fournisseur: JSP LTD
Description: Stylish lightweight overspec for use with prescription eyewear.
Fournisseur: 3M
Description: Les séries SecureFit™ 3700 sont des sur-lunettes de sécurité conçues pour être utilisées avec des lunettes de vue. Ces sur-lunettes légères sont conçu...
Fournisseur: 3M
Description: Les joints en mousse et TPE sont une gamme d'inserts de protection conçus pour les lunettes de sécurité 3M™.
Fournisseur: JSP LTD
Description: The Stealth™ 9000 is a lightweight safety spectacle, weighing just 25 g, with a wraparound 9 base curve polycarbonate lens.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 153
no targeter for Bottom