Imprimer
Lunettes de sécurité, uvex cybric
Fournisseur: Uvex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
uvex cybric
111-0146EA 36.6 EUR
111-0146 111-1655 111-1657
Lunettes de sécurité, uvex cybric
Lunettes
Lunettes de sécurité au design sportif et moderne, avec oculaires et montures innovants.
  • Quatre coussinets sur les branches pour un confort optimum autour des oreilles
  • Champ de vision panoramique
Poids: 48 g
Certifications: EN 166, EN 168, EN 170