Imprimer
Surlunettes, Visiteur
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Visiteur
111-0341EA 5.2 EUR
111-0341
Surlunettes, Visiteur
Lunettes
Ces modèles sont adaptés aux personnes portant des lunettes.
  • Standard fit
  • With integrated brow guards and side shields
Poids: 39 g
Certifications: EN 166, EN 170