Imprimer
Cuillère de pharmacien
Fournisseur: RSG Solingen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231-1387EA 5 EUR
231-1387
Cuillère de pharmacien
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Forme étroite avec manche plat extra-long
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer